3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Cyano-2-hydroxybenzaldehyde, 4-Cyano-2-hydroxyphenol
OR61136-1G OR61136-250MG
APOSOR61136-1GEA 169 EUR
APOSOR61136-1G APOSOR61136-250MG
3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
Formula: C₈H₅NO₂
MW: 147,131 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09839541
Núm. CAS: 74901-29-4