3-Amino-3-phenyloxetane hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Aminooxetan-3-yl)benzene hydrochloride, 3-Phenyloxetan-3-amine hydrochloride
OR61143-1G OR61143-250MG
APOSOR61143-1GEA 830 EUR
APOSOR61143-1G APOSOR61143-250MG
3-Amino-3-phenyloxetane hydrochloride
3-Amino-3-phenyloxetane hydrochloride
Formula: C₉H₁₁NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17215843
Núm. CAS: 1211284-11-5