5-Bromo-1H-indazole-7-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR61153-1G
OR61153-250MG
APOSOR61153-1GEA
265
EUR
APOSOR61153-1G
APOSOR61153-250MG
5-Bromo-1H-indazole-7-carboxylic acid
5-Bromo-1H-indazole-7-carboxylic acid
Formula:
C₈H₅BrN₂O₂ Pto. de fusión: 280…284 °C (subl.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13177019 Núm. CAS: 953409-99-9 |