2-Amino-5-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-1,3,4-thiadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR61159-1G OR61159-250MG OR61159-5G
APOSOR61159-1GEA 290 EUR
APOSOR61159-1G APOSOR61159-250MG APOSOR61159-5G
2-Amino-5-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-5-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₈H₁₄N₄OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06243036
Núm. CAS: 923682-98-8