3-Bromo-2-nitrobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61169-1G OR61169-5G OR61169-500MG
APOSOR61169-1GEA 102 EUR
APOSOR61169-1G APOSOR61169-5G APOSOR61169-500MG
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile 95%
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrN₂O₂
MW: 227.015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18392276
Núm. CAS: 1261777-18-7