(1H-Indazol-6-yl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-(Carboxymethyl)-1H-indazole, 2-(1H-Indazol-6-yl)ethanoic acid
OR61171-100MG OR61171-250MG
APOSOR61171-100MGEA 241 EUR
APOSOR61171-100MG APOSOR61171-250MG
(1H-Indazol-6-yl)acetic acid
(1H-Indazol-6-yl)acetic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20483631
Núm. CAS: 221681-76-1