4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR61203-1G OR61203-5G OR61203-25G
APOSOR61203-1GEA 23.2 EUR
APOSOR61203-1G APOSOR61203-5G APOSOR61203-25G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol 95+%
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol
Formula: C₇H₇NO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085946
Núm. CAS: 97-10-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III