2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(2-Aminoethoxy)-2-ethoxybenzene, 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine
OR61209-1G OR61209-250MG
APOSOR61209-1GEA 299 EUR
APOSOR61209-1G APOSOR61209-250MG
2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamine
2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamine
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
Pto. Ebullición: 94…96 °C (1 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06657756
Núm. CAS: 6781-17-5
UN: 2735
ADR: 8,III