2-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR61217-1G OR61217-250MG
APOSOR61217-1GEA 1390 EUR
APOSOR61217-1G APOSOR61217-250MG
2-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
2-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Formula: C₁₀H₁₁ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036920
Núm. CAS: 69849-06-5