2-Amino-6-bromo-3-chlorophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-6-chloro-2-hydroxyaniline
OR61257-1G OR61257-250MG
APOSOR61257-1GEA 480 EUR
APOSOR61257-1G APOSOR61257-250MG
2-Amino-6-bromo-3-chlorophenol
2-Amino-6-bromo-3-chlorophenol
Formula: C₆H₅BrClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20036248
Núm. CAS: 1332765-75-9