5-Chloro-2-methoxyphenylacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Carboxymethyl)-4-chloroanisole, (5-Chloro-2-methoxyphenyl)acetic Acid
OR61292-1G
OR61292-25G
OR61292-5G
APOSOR61292-1GEA
23.2
EUR
APOSOR61292-1G
APOSOR61292-25G
APOSOR61292-5G
5-Chloro-2-methoxyphenylacetic acid 97%
5-Chloro-2-methoxyphenylacetic acid
Formula:
C₉H₉ClO₃ MW: 200,619 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02664695 Núm. CAS: 7569-62-2 |