4-Methyl-3-oxopentanenitrile 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61296-5G OR61296-25G
APOSOR61296-5GEA 190 EUR
APOSOR61296-5G APOSOR61296-25G
4-Methyl-3-oxopentanenitrile 97+%
4-Methyl-3-oxopentanenitrile
Formula: C₆H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664144
Núm. CAS: 29509-06-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III