4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61299-100MG OR61299-250MG OR61299-1G
APOSOR61299-100MGEA 177 EUR
APOSOR61299-100MG APOSOR61299-250MG APOSOR61299-1G
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 97%
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formula: C₆H₅ClN₄
Pto. de fusión: 266 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18803412
Núm. CAS: 52559-17-8