4-Formyl-3-hydroxybenzonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Cyano-2-formylphenol, 4-Cyano-2-hydroxybenzaldehyde
OR61317-250MG OR61317-1G
APOSOR61317-250MGEA 42.2 EUR
APOSOR61317-250MG APOSOR61317-1G
4-Formyl-3-hydroxybenzonitrile 95+%
4-Formyl-3-hydroxybenzonitrile
Formula: C₈H₅NO₂
MW: 147,131 g/mol
Pto. de fusión: 124…125 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08361770
Núm. CAS: 84102-89-6