4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
OR61321-1G
OR61321-500MG
APOSOR61321-1GEA
627
EUR
APOSOR61321-1G
APOSOR61321-500MG
4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Formula:
C₆H₁₁N₃·ClH MW: 161,633 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11052940 Núm. CAS: 1197230-21-9 |