2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-chloropyridine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)methylamine hydrochloride, (3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride, 3-Bromo-5-chloropicolinylamine hydrochloride
OR61330-1G OR61330-250MG
APOSOR61330-1GEA 159 EUR
APOSOR61330-1G APOSOR61330-250MG
2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-chloropyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-chloropyridine hydrochloride
Formula: C₆H₆BrClN₂·ClH
MW: 257.943 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17214190
Núm. CAS: 1257535-43-5