5-Chloro-3-cyanopyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61368-1G OR61368-500MG
APOSOR61368-1GEA 1220 EUR
APOSOR61368-1G APOSOR61368-500MG
5-Chloro-3-cyanopyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-3-cyanopyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₃ClN₂O₂
Pto. de fusión: 152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18260051
Núm. CAS: 1256833-56-3