2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61392-1G OR61392-500MG
APOSOR61392-1GEA 894 EUR
APOSOR61392-1G APOSOR61392-500MG
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
Formula: C₇H₆ClNO₂
Pto. de fusión: 69…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410665
Núm. CAS: 329794-31-2