3-Amino-5-(hydrazonomethyl)-1H-indazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-(Hydrazinylidenemethyl)-1H-indazol-3-amine
OR61395-1G OR61395-500MG
APOSOR61395-1GEA 336 EUR
APOSOR61395-1G APOSOR61395-500MG
3-Amino-5-(hydrazonomethyl)-1H-indazole 97%
3-Amino-5-(hydrazonomethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₉N₅
MW: 175,191 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19381756
Núm. CAS: 1312142-38-3