6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61410-1G OR61410-100MG OR61410-500MG
APOSOR61410-1GEA 492 EUR
APOSOR61410-1G APOSOR61410-100MG APOSOR61410-500MG
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-amine hydrochloride
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-amine hydrochloride
Formula: C₇H₆BrN₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22205889
Núm. CAS: 1392102-12-3