4-Chloropyridine-3-boronic acid, pinacol ester hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61415-1G OR61415-250MG OR61415-5G
APOSOR61415-1GEA 224 EUR
APOSOR61415-1G APOSOR61415-250MG APOSOR61415-5G
4-Chloropyridine-3-boronic acid, pinacol ester hydrochloride 97%
4-Chloropyridine-3-boronic acid, pinacol ester hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₅BClNO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD18914522
Núm. CAS: 2102671-51-0