4-Iodo-1H-benzimidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61441-1G OR61441-250MG
APOSOR61441-1GEA 377 EUR
APOSOR61441-1G APOSOR61441-250MG
4-Iodo-1H-benzimidazole 95%
4-Iodo-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₅IN₂
MW: 244,032 g/mol
Pto. de fusión: 188…192 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09910322
Núm. CAS: 51288-04-1