2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61452-5G OR61452-25G
APOSOR61452-5GEA 21.9 EUR
APOSOR61452-5G APOSOR61452-25G
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrIO
Pto. de fusión: 112…116 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11044842
Núm. CAS: 946525-30-0