4-(5-Bromothien-2-yl)pyrimidine-2-thiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(5-Bromothiophen-2-yl)-2-sulphanylpyrimidine, 2-Bromo-5-(2-thiopyrimidin-4-yl)thiophene
OR6146-1G OR6146-5G
APOSOR6146-1GEA 152 EUR
APOSOR6146-1G APOSOR6146-5G
4-(5-Bromothien-2-yl)pyrimidine-2-thiol
4-(5-Bromothien-2-yl)pyrimidine-2-thiol
Formula: C₈H₅BrN₂S₂
MW: 273,173 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00084908
Núm. CAS: 175202-82-1