7-Chloro-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Chloro-2-methyl-7-azabenzimidazole
OR61522-100MG OR61522-250MG
APOSOR61522-100MGEA 190 EUR
APOSOR61522-100MG APOSOR61522-250MG
7-Chloro-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine 95+%
7-Chloro-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formula: C₇H₆ClN₃
MW: 167,596 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13190300
Núm. CAS: 1086423-62-2