2-Iodostyrene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61533-1G OR61533-250MG
APOSOR61533-1GEA 348 EUR
APOSOR61533-1G APOSOR61533-250MG
2-Iodostyrene
2-Iodostyrene
Formula: C₈H₇I
Pto. Ebullición: 69…70 °C (0,3 mm Hg)
Densidad: 1,6734 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00080535
Núm. CAS: 4840-91-9