2-Bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR61542-1G OR61542-250MG
APOSOR61542-1GEA 255 EUR
APOSOR61542-1G APOSOR61542-250MG
2-Bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆BrClO₃S
MW: 285,543 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08752806
Núm. CAS: 23095-16-1
UN: 3261
ADR: 8,III