Chlorin e6
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61545-100MG OR61545-250MG
APOSOR61545-100MGEA 186 EUR
APOSOR61545-100MG APOSOR61545-250MG
Chlorin e6
Chlorin e6
Formula: C₃₄H₃₆N₄O₆
MW: 596,673 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08669566
Núm. CAS: 19660-77-6