(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 11-(Trimethoxysilyl)undecyl bromide, (11-Bromoundecyl)trimethoxysilane, 1-Bromo-11-(trimethoxysilyl)undecane
OR61604-10G OR61604-25G OR61604-1G OR61604-5G
APOSOR61604-10GEA 502 EUR
APOSOR61604-10G APOSOR61604-25G APOSOR61604-1G APOSOR61604-5G
(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane 97%
(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane
Formula: C₁₄H₃₁BrO₃Si
MW: 355,384 g/mol
Pto. Ebullición: 158 °C (0,8 mm Hg)
Densidad: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00270978
Núm. CAS: 17947-99-8