2-Bromo-4-(methylamino)-3-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-N-methyl-3-nitropyridin-4-amine
OR61612-1G OR61612-250MG
APOSOR61612-1GEA 928 EUR
APOSOR61612-1G APOSOR61612-250MG
2-Bromo-4-(methylamino)-3-nitropyridine
2-Bromo-4-(methylamino)-3-nitropyridine
Formula: C₆H₆BrN₃O₂
MW: 232,035 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22415286
Núm. CAS: 1396554-54-3