2-Bromo-N4-methylpyridine-3,4-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-2-bromo-4-(methylamino)pyridine
OR61613-1G OR61613-250MG
APOSOR61613-1GEA 0 EUR
APOSOR61613-1G APOSOR61613-250MG
2-Bromo-N4-methylpyridine-3,4-diamine
2-Bromo-N4-methylpyridine-3,4-diamine
Formula: C₆H₈BrN₃
MW: 202,052 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22415287
Núm. CAS: 1396554-44-1