Ethyl 2-sulphanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6163-1G OR6163-5G
APOSOR6163-1GEA 37.7 EUR
APOSOR6163-1G APOSOR6163-5G
Ethyl 2-sulphanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Ethyl 2-sulphanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₂S
Pto. de fusión: 191…193 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068042
Núm. CAS: 64038-64-8