2,5-Dimethylthiophene-3-carboxaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Dimethyl-3-formylthiophene
OR6179-5G OR6179-25G
APOSOR6179-5GEA 85.7 EUR
APOSOR6179-5G APOSOR6179-25G
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxaldehyde 95+%
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxaldehyde
Formula: C₇H₈OS
MW: 140,203 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426895
Núm. CAS: 26421-44-3