6-Chloro-5-methoxynicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-5-methoxypyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-6-chloro-5-methoxypyridine
OR62002-100MG OR62002-1G OR62002-500MG OR62002-250MG
APOSOR62002-100MGEA 0 EUR
APOSOR62002-100MG APOSOR62002-1G APOSOR62002-500MG APOSOR62002-250MG
6-Chloro-5-methoxynicotinic acid 95%
6-Chloro-5-methoxynicotinic acid
Formula: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Pto. de fusión: 188…189 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12828186
Núm. CAS: 915107-39-0