2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR62028-1G OR62028-250MG OR62028-5G
APOSOR62028-1GEA 49.3 EUR
APOSOR62028-1G APOSOR62028-250MG APOSOR62028-5G
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
Formula: C₅H₅IN₂O₂
MW: 252,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08558964
Núm. CAS: 6752-13-2