Ethyl 2-(4-iodopyrazol-1-yl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR62029-1G OR62029-250MG OR62029-5G
APOSOR62029-1GEA 172 EUR
APOSOR62029-1G APOSOR62029-250MG APOSOR62029-5G
Ethyl 2-(4-iodopyrazol-1-yl)acetate
Ethyl 2-(4-iodopyrazol-1-yl)acetate
Formula: C₇H₉IN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11054036
Núm. CAS: 82231-59-2