2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR62031-1G OR62031-250MG OR62031-5G
APOSOR62031-1GEA 74.1 EUR
APOSOR62031-1G APOSOR62031-250MG APOSOR62031-5G
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetonitrile
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetonitrile
Formula: C₅H₄IN₃
MW: 233,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06014071
Núm. CAS: 955965-81-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III