3-(4-Iodopyrazol-1-yl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR62032-1G OR62032-250MG OR62032-5G
APOSOR62032-1GEA 169 EUR
APOSOR62032-1G APOSOR62032-250MG APOSOR62032-5G
3-(4-Iodopyrazol-1-yl)propanoic acid
3-(4-Iodopyrazol-1-yl)propanoic acid
Formula: C₆H₇IN₂O₂
MW: 266,036 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD15146427
Núm. CAS: 6715-91-9