Ethyl 3-(4-iodopyrazol-1-yl)propanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR62033-1G OR62033-250MG
APOSOR62033-1GEA 59.6 EUR
APOSOR62033-1G APOSOR62033-250MG
Ethyl 3-(4-iodopyrazol-1-yl)propanoate
Ethyl 3-(4-iodopyrazol-1-yl)propanoate
Formula: C₈H₁₁IN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20326732
Núm. CAS: 6645-80-3