Methyl 3-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR62081-1G OR62081-250MG
APOSOR62081-1GEA 516 EUR
APOSOR62081-1G APOSOR62081-250MG
Methyl 3-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Methyl 3-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11975645
Núm. CAS: 588688-33-9