Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl α-cyano-4-(dimethylamino)cinnamate, Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]prop-2-enoate
OR6291-1G OR6291-2.5G
APOSOR6291-1GEA 232 EUR
APOSOR6291-1G APOSOR6291-2.5G
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Formula: C₁₄H₁₆N₂O₂
MW: 244,289 g/mol
Pto. de fusión: 123…125 °C
Densidad: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026847
Núm. CAS: 1886-52-8