4-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR63029-250MG
OR63029-1G
OR63029-5G
APOSOR63029-250MGEA
58
EUR
APOSOR63029-250MG
APOSOR63029-1G
APOSOR63029-5G
4-Bromo-3-iodobenzaldehyde
4-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Formula:
C₇H₄BrIO Pto. de fusión: 127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18391620 Núm. CAS: 873387-81-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |