3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR63047-1G OR63047-250MG
APOSOR63047-1GEA 696 EUR
APOSOR63047-1G APOSOR63047-250MG
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18206286
Núm. CAS: 1379237-95-2