Sodium (1H-indol-2-yl)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(1H-Indol-2-yl)acetic acid sodium salt, Sodium 2-(1H-indol-2-yl)ethanoate
OR6306A-100MG
OR6306A-250MG
OR6306A-25MG
APOSOR6306A-100MGEA
109
EUR
APOSOR6306A-100MG
APOSOR6306A-250MG
APOSOR6306A-25MG
Sodium (1H-indol-2-yl)acetate 95%
Sodium (1H-indol-2-yl)acetate
Formula:
C₁₀H₈NO₂·Na MW: 197,166 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09787506 Núm. CAS: 172513-77-8 |