6-Chloro-3-nitropyridine-2-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR6409-1G
OR6409-25G
OR6409-5G
APOSOR6409-1GEA
0
EUR
APOSOR6409-1G
APOSOR6409-25G
APOSOR6409-5G
6-Chloro-3-nitropyridine-2-carbonitrile 98%
6-Chloro-3-nitropyridine-2-carbonitrile
Formula:
C₆H₂ClN₃O₂ Pto. de fusión: 109…111 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06657641 Núm. CAS: 93683-65-9 |