1-(2-Hydroxy-5-iodo-3-methylbenzyl)-1,3,3-trimethylpropanediamine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6460-100MG OR6460-200MG
APOSOR6460-100MGEA 279 EUR
APOSOR6460-100MG APOSOR6460-200MG
1-(2-Hydroxy-5-iodo-3-methylbenzyl)-1,3,3-trimethylpropanediamine dihydrochloride
1-(2-Hydroxy-5-iodo-3-methylbenzyl)-1,3,3-trimethylpropanediamine dihydrochloride
Radiopharmaceutical precursor
Formula: C₁₄H₂₃IN₂O·2ClH
MW: 435,172 g/mol
Pto. de fusión: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040808
Núm. CAS: 89815-43-0