Methyl (2E)-4-methylpent-2-enoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl (E)-3-isopropylacrylate, Methyl trans-4-methylpent-2-enoate, (E)-Methyl 4-methylpent-2-enoate
OR6465-10G OR6465-50G OR6465-5G
APOSOR6465-10GEA 62.5 EUR
APOSOR6465-10G APOSOR6465-50G APOSOR6465-5G
Methyl (2E)-4-methylpent-2-enoate
Methyl (2E)-4-methylpent-2-enoate
Formula: C₇H₁₂O₂
MW: 128,169 g/mol
Pto. Ebullición: 74…75 °C (46 mm Hg)
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00137612
Núm. CAS: 20515-15-5
UN: 1993
ADR: 3,III