3-Bromobenzylguanidinium sulphate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6468-100MG OR6468-200MG
APOSOR6468-100MGEA 265 EUR
APOSOR6468-100MG APOSOR6468-200MG
3-Bromobenzylguanidinium sulphate
3-Bromobenzylguanidinium sulphate
Radiopharmaceutical precursor
Formula: C₈H₁₀BrN₃·H₂SO₄
Pto. de fusión: 174…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040820
Núm. CAS: 90151-50-1