15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6472-100MG OR6472-250MG
APOSOR6472-100MGEA 371 EUR
APOSOR6472-100MG APOSOR6472-250MG
15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formula: C₂₁H₃₃IO₂
MW: 444,39 g/mol
Pto. de fusión: 94…95 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040778
Núm. CAS: 80479-93-2