15-Phenyl-3-methylpentadecanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6474-100MG OR6474-200MG
APOSOR6474-100MGEA 524 EUR
APOSOR6474-100MG APOSOR6474-200MG
15-Phenyl-3-methylpentadecanoic acid
15-Phenyl-3-methylpentadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formula: C₂₂H₃₆O₂
Pto. de fusión: 37…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040787
Núm. CAS: 116754-80-4